Documentos Principais
1.59267
Supelco
Metanil yellow
pH indicator, Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Metanil yellow, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14N3NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
375.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
209-608-2
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Metanil yellow, Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
cor
brownish-yellow
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
25 g/L
densidade volumétrica
330 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)N=Nc2ccc(cc2)Nc3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
chave InChI
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Description: brownish-yellow powder
Transition range: pH 1.2 - 2.3
Sensitivity test: conforms
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2