07260
6-Aminohexanoic acid
≥98.5% (NT)
Sinônimo(s):
6-Aminocaproic acid, 6-ACA, Aca, Acp, Aha, Ahx, acikaprin, afibrin, amicar, ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
Ensaio
≥98.5% (NT)
pf
207-209 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
chave InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
404.6 - 408.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
207 - 209 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?