A7824
6-Aminocaproic acid
BioUltra, ≥99%
Sinônimo(s):
ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
grau
biotech. grade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
207-209 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
chave InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
404.6 - 408.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
207 - 209 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?