B3770
(+)-Biotinamidohexanoic acid hydrazide
≥90% (TLC), powder
Sinônimo(s):
(+)-Biotin-ε-aminocaproyl hydrazide, (+)-Biotin-X-hydrazide, (+)-Biotinamidocaproyl hydrazide, BACH, N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic hydrazide
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H29N5O3S/c17-21-14(23)8-2-1-5-9-18-13(22)7-4-3-6-12-15-11(10-25-12)19-16(24)20-15/h11-12,15H,1-10,17H2,(H,18,22)(H,21,23)(H2,19,20,24)/t11-,12-,15-/m0/s1
chave InChI
IJJWOSAXNHWBPR-HUBLWGQQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?