Documentos Principais
P7012
Sigma-Aldrich
Pepsina
lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
Sinônimo(s):
Pepsina, Pepsina A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
42010127
NACRES:
NA.54
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
peso molecular
35 kDa
cor
off-white to yellow
solubilidade
deionized water: soluble 10 mg/mL
10 mM HCl: soluble 4 mg/mL (Cold)
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Aplicação
A clivagem da pepsina pode ser usada para produzir fragmentos de anticorpos F(ab′)2. pepsina na página www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
A enzima da Sigma foi usada na digestão de gliadina bruta de trigo. Foi usada juntamente com outras enzimas para demonstrar os efeitos da fixação e digestão enzimática em ensaios imuno-histoquímicos usando tecido embebido em parafina. Foi usada na digestão (antes de técnicas de imunoperoxidase) para reduzir a coloração de fundo não específica em cortes de tecidos brônquicos. A enzima também foi usada no preparo do fragmento F(ab)2 a partir de IgG.
A pepsina é uma peptidase usada para digerir proteínas e é comumente usada no preparo de fragmentos Fab a partir de anticorpos. A pepsina da mucosa gástrica porcina foi usada para hidrolisar amostras cervicais secas em camundongos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A enzima não cliva nas ligações de valina, alanina ou glicina. Z-L-tirosil-L-fenilalanina, Z-L-glutamil-L-tirosina ou Z-L-metionil-L-tirosina podem ser usadas como substrato da digestão por pepsina. A pepsina é inibida por vários peptídeos contendo fenilanina.
A pepsina hidrolisa as ligações peptídicas, não as ligações amida ou éster. A pepsina cliva peptídeos com um ácido aromático em qualquer um dos lados da ligação peptídica. Aminoácidos que contêm enxofre aumentam a suscetibilidade à hidrólise se estiverem próximos à ligação peptídica. A pepsina cliva preferencialmente o lado carboxila da fenilalanina e leucina e o lado carboxila de resíduos de ácido glutâmico. Cliva as ligações Fen-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tir, Tir-Leu, Gli-Fen, Fen-Fen e Fen-Tir na cadeia β de insulina
A pepsina é a principal enzima proteolítica produzida no estômago. Ela digere proteínas por meio de clivagem das ligações peptídicas internas.
Clivagem preferencial: resíduos hidrofóbicos e aromáticos nas posições P1 e P1′. Cliva ligações Fen-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tir, Tir-Leu, Gli-Fen, Fen-Fen e Fen-Tir na cadeia β da insulina
Definição da unidade
Uma unidade produz um ΔA280 de 0,001 por minuto em pH 2,0 a 37 °C, medido com produtos solúveis em TCA usando a hemoglobina como substrato. (Volume final = 16 ml. Caminho de luz = 1 cm.)
Nota de análise
E1%/280=14,7
O pH ideal é 2-4. Ativa em 4 M de ureia e 3 M de guanidina-HCl. Estável a 60 ºC. A pepsina é inativada de modo irreversível em pH 8,0-8,5.
Proteínas determinadas por E1%/280
Outras notas
Veja mais informações sobre pepsina em www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inibidor
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chiara Zanoni et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(40), 8829-8838 (2017-09-22)
This study had the objective of preparing a hempseed protein hydrolysate and investigating its hypocholesterolemic properties. The hydrolysate was prepared treating a total protein extract with pepsin. Nano HPLC-ESI-MS/MS analysis permitted identifying in total 90 peptides belonging to 33 proteins.
Charles P Read et al.
Reproduction (Cambridge, England), 134(2), 327-340 (2007-07-31)
Cervical remodeling during pregnancy and parturition is a single progressive process that can be loosely divided into four overlapping phases termed softening, ripening, dilation/labor, and post partum repair. Elucidating the molecular mechanisms that facilitate all phases of cervical remodeling is
A digestion technique for the reduction of background staining in the immunoperoxidase method.
M Reading
Journal of clinical pathology, 30(1), 88-90 (1977-01-01)
S B Halstead et al.
The Journal of experimental medicine, 146(1), 201-217 (1977-07-01)
Cultured mononuclear peripheral blood leukocytes (PBL) from nonimmune human beings and monkeys are nonpermissive to dengue 2 virus (D2V) infection at multiplicities of infection of 0.001-0.1, but become permissive when non-neutralizing dengue antibody is added to medium. D2V infection occurred
Dixon, M., et al.
Enzymes, 262-262 (1979)