Key Documents
P7000
Sigma-Aldrich
Pepsina
powder, ≥250 units/mg solid
Sinônimo(s):
Pepsina, Pepsina A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
42010127
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Porcine gastric mucosa
Nível de qualidade
forma
powder
atividade específica
≥250 units/mg solid
peso molecular
35 kDa
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Aplicação
A enzima da Sigma foi usada para simular a digestão gástrica in vitro de bacalhau cozido. Foi usada para simular a digestão gástrica in vitro de massa de cacau e fibra alimentar suplementada. Também foi usada para aumentar a fração de colágeno solúvel extraído e para reduzir a imunogenicidade do colágeno resultante de tecido dérmico bovino.
A pepsina é uma peptidase usada para digerir proteínas e é comumente usada no preparo de fragmentos Fab a partir de anticorpos. A pepsina, proveniente da mucosa gástrica porcina, foi usada para hidrolisar amostras cervicais secas em camundongos. O produto P7000 é fornecido como um pó e foi usado para tratar células epiteliais a partir de um único carcinoma mamário felino.
A clivagem da pepsina pode ser usada para produzir fragmentos de anticorpos F(ab′)2. pepsina na página www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A enzima não cliva nas ligações de valina, alanina ou glicina. Z-L-tirosil-L-fenilanina, Z-L-glutamil-L-tirosina e Z-L-metionil-L-tirosina podem ser usadas como substratos para digestão de pepsina. A pepsina é inibida por vários peptídeos contendo fenilanina.
A pepsina hidrolisa as ligações peptídicas, não as ligações amida ou éster. A pepsina cliva peptídeos com um ácido aromático de cada lado da ligação peptídica. Aminoácidos contendo enxofre aumentam a susceptibilidade à hidrólise quando estão próximos da ligação peptídica. A pepsina cliva preferencialmente no lado carboxílico da fenilalanina e da leucina e no lado carboxílico dos resíduos de ácido glutâmico. Cliva as ligações Fen-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tir, Tir-Leu, Gli-Fen, Fen-Fen e Fen-Tir na cadeia β da insulina
A pepsina é a principal enzima proteolítica produzida no estômago. Ela digere proteínas através da clivagem de ligações peptídicas internas.
Clivagem preferencial: resíduos hidrofóbicos e aromáticos nas posições P1 e P1′. Cliva ligações Fen-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tir, Tir-Leu, Gli-Fen, Fen-Fen e Fen-Tir na cadeia β da insulina
Definição da unidade
Uma unidade produz uma ΔA280 de 0,001 por min em pH 2,0 a 37 °C, medida como produtos solúveis em TCA usando hemoglobina como substrato. (Volume final = 16 ml. Caminho de luz = 1 cm.)
Nota de análise
O pH ideal é 2-4. Ativa em 4 M de ureia e 3 M de guanidina-HCl. Estável a 60 ºC. A pepsina é inativada de modo irreversível em pH 8,0-8,5.
Outras notas
Veja mais informações sobre pepsina em www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
inibidor
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Harri Mäkivuokko et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 71(8), 1834-1843 (2007-08-11)
Effects of cocoa mass and supplemented dietary fiber (polydextrose) on microbial fermentation were studied by combining digestion simulations of stomach and small intestine with multi-staged colon simulations. During the four phases of digestion, concentrations of available soluble proteins and reducing
Robert J Kane et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 7, 41-49 (2012-02-22)
Freeze-dried collagen scaffolds reinforced with hydroxyapatite (HA) are of clinical interest for synthetic bone graft substitutes and tissue engineering scaffolds, but a systematic evaluation of the effects of the HA reinforcement weight fraction and morphology on the mechanical properties is
J M Minke et al.
Cancer research, 51(15), 4028-4037 (1991-08-01)
From a single spontaneous feline mammary carcinoma, two subpopulations of epithelial tumor cells have been isolated. The variant cells were established as cell lines designated K248C and K248P. DNA ploidy analysis showed that the two cell lines represented cell populations
Investigation of selenium speciation in in vitro gastrointestinal extracts of cooked cod by high-performance liquid chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry and electrospray mass spectrometry.
JohnaLewis, D.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 11(12), 1177-1182 (1177)
Felix R Graubner et al.
Reproduction (Cambridge, England), 155(5), 403-421 (2018-02-14)
For many years, modifications of the uterine extracellular matrix (ECM) during gestation have not been considered as critical for successful canine (Canis lupus familiaris) pregnancy. However, previous reports indicated an effect of free-floating blastocysts on the composition of the uterine