P3292
Pancreatina
powder, suitable for cell culture, 4 × USP specifications
Sinônimo(s):
Pancreatina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine pancreas
Nível de qualidade
Agency
USP (specifications)
forma
powder
atividade específica
4 × USP specifications
contém
lactose or sucrose as extender (The sucrose used might contain up to 3.25% starch.)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1