L3126
Lipase from porcine pancreas
Type II, ≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation)), 30-90 units/mg protein (using triacetin)
Sinônimo(s):
Pancreatic lipase, PPL, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine pancreas
Nível de qualidade
tipo
Type II
Formulário
lyophilized (cake)
atividade específica
≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation))
30-90 units/mg protein (using triacetin)
composição
protein, ≥20%
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Aplicação
- for the analysis of fatty acid at the 2-position of triglycerides.
- to determine the indigestible fraction of plant source that is resistant to the action of digestive enzymes.
- as a component of dissolution media to study the dissolution profiles of theophylline.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Qualidade
Definição da unidade
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lipid Induced Insulin Resistance