Documentos Principais
SRE0028
Sigma-Aldrich
Lipase from human pancreas
Sinônimo(s):
Lipase from human pancreas, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.54
Formulário
lyophilized powder
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Pancreatic lipase fulfills a key function in dietary fat absorption by hydrolyzing triglycerides into diglycerides, and subsequently into monoglycerides and free fatty acids.
Embalagem
100 units in glass bottle
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)