L8525
Lipase
lyophilized powder, ≥40,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
Triacilglicerol lipase, Triacilglicerol-acil hidrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Candida rugosa)
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥40,000 units/mg protein
composição
Protein, ≥4.0%
atividade externa
α-amylase ≤0.05 unit/mg solid
protease ≤0.001 units/mg solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the hydrolysis of loaded polycaprolactone–20% tricalcium phosphate (PCL–TCP) composites
- in adsorption of proteins in emulsan/alginate beads and in enzyme assays
- to catalyse methanolysis and hydrolysis reactions
Ações bioquímicas/fisiológicas
As lipases catalisam a hidrólise de triacilgliceróis em glicerol e ácidos graxos livres.
Definição da unidade
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1