L9031
Lipase from Mucor miehei
lyophilized powder, ≥4,000 units/mg solid (using olive oil)
Sinônimo(s):
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥4,000 units/mg solid (using olive oil)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?