L4277
Lipase from Aspergillus oryzae
≥20,000 U/g
Sinônimo(s):
Palatase® 20,000L
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized
Nível de qualidade
atividade específica
≥20,000 U/g
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the partial digestion of triacylglycerols (TAG)
- in the digestion of (12-ricinoleoylricinoleoyl)diricinoleoylglycerol (RRRR) present in castor oil
- in the hydrolysis of linseed oil
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1