62302
Lipase from Candida rugosa
lyophilized, powder (fine), 15-25 U/mg
Sinônimo(s):
CCL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Candida rugosa)
Formulário
lyophilized solid
powder (fine)
qualidade
lyophilized
atividade específica
15-25 U/mg
peso molecular
Mr ~67000
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrição geral
Lipase is a part of the alpha/beta-hydrolase fold superfamily of enzymes and is expressed in multiple tissues, including the liver, adipocytes, small intestine, and endothelial surface.
Aplicação
- for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
- for studying the immobilization of different lipase enzymes on graphene oxide support for high-efficiency biocatalysis.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)