L3001
Lipase from wheat germ
Type I, lyophilized powder, 5-15 units/mg solid
Sinônimo(s):
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
wheat (germ)
Nível de qualidade
tipo
Type I
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
5-15 units/mg solid
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Informações sobre genes
wheat ... lipase(543006)
Descrição geral
Aplicação
- to prepare enzyme solution for the biodegradability test
- to treat diacetates of Mep-Xylp, to generate monoacetylated xylosides
- to test its efficacy in selenium speciation analysis and to determine the contribution that impurities could make to Se determination in real samples
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Definição da unidade
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)