62309
Lipase from Pseudomonas cepacia
powder, light beige, ≥30 U/mg
Sinônimo(s):
PCL, PS Lipase, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Pseudomonas cepacia)
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
≥30 U/mg
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry)
técnica(s)
cell based assay: suitable
cor
light beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, hazy, faintly yellow
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrição geral
Lipase is a hydrolytic enzyme, found ubiquitously in nature. It belongs to the α/β-hydrolases fold family. Lipase structure contains amphipathic helical lid domain in the active site that helps in interfacial activation of protein.
Aplicação
Lipase from Pseudomonas cepacian has been used to:
- catalyze the degradation of polycaprolactone scaffold
- catalyze the hydrolysis of Morita-Baylis-Hillman acetates during enzymatic kinetic resolution of racemic Morita-Baylis-Hillman adducts
- as a standard for the generation of a calibration curve to determine the activity of lipase produced by microorganisms isolated from sludge derived from an urban wastewater treatment plant for ethanol production.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Outras notas
enzima
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
SHVO’S CATALYST: EFFICIENT EPIMERIZATION CATALYST FOR ENZYME MEDIATED DYNAMIC KINETIC RESOLUTION (DKR).