L4777
Lipase acrylic resin
≥5,000 U/g, recombinant, expressed in Aspergillus niger
Sinônimo(s):
Novozyme 435
About This Item
recombinante
expressed in Aspergillus niger
forma
solid
atividade específica
≥5,000 U/g
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
matriz
macroporous acrylic resin
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a catalyst to carry out the esterification of pLACT with butyric acid
- as an additive in fully hydrogenated canola oil (FHCO) and high oleic sunflower oil (HOSO) blend for enzymatic interesterification
- to study its effect on the degree of oleic acid conversion upon esterification
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1