Documentos Principais
708011
Sigma-Aldrich
Amano Lipase PS
(immobilized on diatomite)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Amano Lipase PS can be used as a catalyst in the enzymatic esterification reactions. It is also used in the resolution of racemic mixtures such as (R)- and (S)-1-trimethylsilyl-1-alkyn-3-ols by enantioselective acetylation reactions.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
708011-10G4061833551356