54327
Lipase, immobilized on Immobead 150 from Pseudomonas cepacia
≥900 U/g
Sinônimo(s):
Immobilized Lipase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Pseudomonas cepacia)
Nível de qualidade
forma
powder (or beads)
atividade específica
≥900 U/g
cor
white to off-white
aplicação(ões)
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Burkholderia spp. ... BURCE16_RS29975(56665765)
Descrição geral
Lipases are water-soluble, ester hydrolases. Long aliphatic chain acyl esters of cholesterol (cholesteryl esters), triacyl esters of glycerol (triacylglycerols), acyl esters of long chain alcohols (wax esters), diacyl esters of glycerol (diacylglycerols), and monoacyl esters of glycerol, are some of the common substrates for lipases.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3