Documentos Principais
90678
Sigma-Aldrich
Lipase, immoblilized on Immobead 150 from Pseudomonas fluorescens
≥600 U/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Pseudomonas fluorescens
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
≥600 U/g
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Definição da unidade
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol butyric acid per minute at pH 7.5 and 40°C (glyceryl tributyrate, Cat. No. 91010, as substrate)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)