Documentos Principais
BCR693
Human pancreatic Lipase (from pancreatic juice)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
clinical
Formato
matrix material
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR693
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6