CLS430917
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ unattached rim seal screw cap, sterile, natural, 500/cs
Sinônimo(s):
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
descrição
O-ring (no)
esterilidade
sterile
Características
disposable
self-standing conical bottom
embalagem
pack of 50
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430917
Parâmetros
20000 × g max. RCF
diâmetro da tampa
12.7 mm
capacidade
2.0 mL
tubo D.E.
10.7 mm
cor
natural
conector
cap (screw cap)
Descrição geral
- 2 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
- Unattached rim seal cap
- Withstands a maximum RCF of 20,000xg
- Sterile
- Maximum RCF is 20,000
- No marking spot