Documentos Principais
Z717533
Sorenson Dolphin microcentrifuge tubes
capacity 2.0 mL
Sinônimo(s):
microtube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
cap
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 15,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
embalagem
case of 5,000
pack of 1,000
fabricante/nome comercial
Sorenson 16140
Parâmetros
-80-121 °C temp. range
C × diâmetro
1.525 in. × 0.362 in.
tampa L
0.500 in.
capacidade
2.0 mL
Descrição geral
The Dolphin microcentrifuge tubes are Ideal design for pelletizing samples. They have a positive seal design which allows for repeated cap closures, and will not pop open under pressure when boiling.
  • RCF rating of 15,000 × g
  • Fits all standard rotors (for 2.0 mL tubes)
  • Certified RNase/DNase Free
  • Certified PCR Inhibitor Free
  • Certified Human DNA Free
  • Certified Pyrogen Free
Informações legais
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)