Documentos Principais
CLS9944713
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 7.5 mL
Sinônimo(s):
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 1000
pack of 250
fabricante/nome comercial
Corning 99447-13
D.E. × C
13 mm × 100 mm
capacidade
7.5 mL
cor
clear
conector
13-415 thread
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)