CLS9944513
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 10.0 mL
Sinônimo(s):
culture tube, culture tubes, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
descrição
dispenser arrangement
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pkg of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Corning 99445-13
D.E. × C
13 mm × 100 mm
capacidade
10.0 mL
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
Aplicação
- air oxidation of 1-palmitoyl-2-arachidonyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAPC) and oxidized phospholipid quantification extraction from plasma
- vacuole lipid extraction and measurement of vacuole lipid and protein levels
Características e benefícios
- Made up of borosilicate glass that minimizes pH changes and potential contaminants excreted from soda-lime glass
- Packed as dispenser packs that are easy to open and use
- Product does not contain animal-derived materials
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)