CLS9944716
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 15.5 mL
Sinônimo(s):
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 1000
pack of 250
fabricante/nome comercial
Corning 99447-16
D.E. × C
16 mm × 125 mm
capacidade
15.5 mL
cor
clear
conector
thread for 15-415
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)