Documentos Principais
CLS9944720X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 30 mL
Sinônimo(s):
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pack of 250
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 99447-20X
D.E. × A
20 mm × 150 mm
capacidade
30 mL
cor
clear
conector
thread for 18-415
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Culture tubes tube diam. × L 20 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass
C1048
Culture tubes