CLS9944913
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style, round-bottom
capacity 7.5 mL
Sinônimo(s):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
tamanho da rosca
13-415
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pkg of 1000 ea
pkg of 250 ea
fabricante/nome comercial
Corning 99449-13
D.E. × C
13 mm × 100 mm
capacidade
7.5 mL
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
- Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
- Screw-cap tubes are supplied without caps.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)