CLS9944512
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 6.0 mL
Sinônimo(s):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
descrição
dispenser arrangement
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 1000
pkg of 1000 ea
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Corning 99445-12
D.E. × C
12 mm × 75 mm
capacidade
6.0 mL
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)