CLS7080020
Pyrex® VISTA™ test tube
diam. × L 20 mm × 150 mm
Sinônimo(s):
Corning® 70800
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
round bottom tube
embalagem
case of 200
fabricante/nome comercial
Corning 70800-20
diâmetro × C
20 mm × 150 mm
volume
34 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)