Z177032
LDPE wash bottles
Wide-mouth, capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Junta
Joints threaded neck (53)
Agency
suitable for EPA OTM-45
Características
label no label
vented
with cap
embalagem
pack of 3 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11620-1000
capacidade
1,000 mL
aplicação(ões)
PFAS testing
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177032-4EA | |
Z177032-3EA | 4061832262406 |