Z162302
Aldrich® solid-phase peptide synthesis flask
capacity 5 L, center joint: ST/NS 34/45
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
four-neck
round bottom
Junta
center joint: ST/NS34/45
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
5 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Has three 24/40 side joints and a center joint that varies in size according to the capacity of the flask. Coarse frit (25 to 50 μm) and PTFE Rotaflo® stopcock permit rapid filtration and resin washing.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z162302-1EA | 4061832131450 |