Z408514
Scienceware® wash bottle carrier
Holds 6 x 8/16 oz bottles
Sinônimo(s):
bottle carriers, bottle holder
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
Holds 6 x 8/16 oz bottles
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11640-0001
C × L × A
286 mm × 194 mm × 225 mm
Descrição geral
Lightweight, PP carrier transports up to six 8 or 16 oz wash bottles. Autoclavable at 121°C. Bottles are not included.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)