Documentos Principais
C2187
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottle carrier for 0.5 L bottles
bright yellow, low-density polyethylene
Sinônimo(s):
bottle carriers, bottle holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
low-density polyethylene
Características
Holds 6 x 0.5 L bottle
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 6505-0010
cor
bright yellow
Descrição geral
Carrier securely holds up to six standard 500 mL bottles. Cover latches securely to base. Carriers can be stacked when empty or full.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)