Key Documents
CLS980016
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 20 mL
Sinônimo(s):
Corning® 9800
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
case of 576
pack of 72
fabricante/nome comercial
Corning 9800-16
D.E. × C
16 mm × 150 mm
capacidade
20 mL
cor
clear
adequação
suitable for (test)
Descrição geral
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3