BR114508
BRAND® test tube, graduated, glass
capacity 10 mL, with PP-stopper NS 12/21
Sinônimo(s):
Test tubes, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
esterilidade
non-sterile
Características
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 12/21
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114508
capacidade
10 mL
diâmetro × C
15 mm × 165 mm
conector
(NS 12/21)
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
- Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
- Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)