BR114521
BRAND® test tube, graduated, glass
capacity 25 mL, with PP-stopper NS 14/23
Sinônimo(s):
Test tubes, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
esterilidade
non-sterile
Características
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 14/23
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114521
capacidade
25 mL
diâmetro × C
17 mm × 220 mm
conector
(NS 14/23)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
- Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
- Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR114521-10EA | 4061831852097 |