BR114516
BRAND® test tube, graduated, glass
capacity 20 mL, with PP-stopper NS 14/23
Sinônimo(s):
Test tubes, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
esterilidade
non-sterile
Características
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 14/23
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114516
capacidade
20 mL
diâmetro × C
17 mm × 200 mm
diâmetro do tubo
17 mm
conector
(NS 14/23)
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
- Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
- Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)