Documentos Principais
Z617954
Greiner culture tubes
14 mL round bottom culture tube, polypropylene, sterile, w/ graduation, w/ snap (vent) cap
Sinônimo(s):
culture tubes, culture vials, plastic culture tubes, Greiner culture tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiais
colorless tube
conical cap (Push fit)
low-density polyethylene cap
polypropylene tube
round bottom
straight neck
esterilidade
sterile
Características
RCF 4,800 × g
neck thread push fit
embalagem
pack of 800 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Greiner 187261
capacidade
14 mL
diâmetro × C
18 mm × 95 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Greiner culture tubes feature a two-position snap vent stopper and graduations with a writing area.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Test tubes plastic polystyrene tube, non-sterile, without cap
T1536
Test tubes plastic
Culture tubes tube diam. × L 20 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass
C1048
Culture tubes