Documentos Principais
Z617806
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 14 mL, 17 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
Sinônimo(s):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiais
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
graduations: no
embalagem
pack of 1500
fabricante/nome comercial
Greiner 187101
capacidade
14 mL
diâmetro × C
17 mm × 100 mm
Diâmetro
17 mm
cor
colorless
Características e benefícios
Greiner round bottom polystyrene tubes has the following benefits:
  • High transperancy
  • Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)