Documentos Principais
Z617822
Greiner tissue culture tube with screw cap
capacity 14 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
round bottom transparent polystyrene
screw top cap
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 1,000 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 163160
capacidade
14 mL
diâmetro × C
16 mm × 100 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Greiner CELLSTAR® is manufactured from crystal clearpolystyrene and has improved cell adhesion through physical surface treatment.Non-skirted, supplied with a red screw cap.
Características e benefícios
  • Sterile
  • Free detectable DNase, human DNA, RNase
  • Non cytotoxic and non pyrogenic
Informações legais
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)