MTCC1812
MTC™ Bio Transport/Mailing Tubes
size 10 mL, graduation (molded)
Sinônimo(s):
sample mailing tube, transportation tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear
conical (self standing)
polypropylene
screw cap
esterilidade
sterile
Características
graduation (molded)
embalagem
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio C1812
diâmetro × C
16 mm × 80 mm
tamanho
10 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- Leak-proof, 1.25 turn screw-cap
- Meet 95kPa transportation guidelines
- Vivid, printed graduations
- Screw-caps attached
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)