BR114760
BRAND® universal sample tube
diam. × L 11.5 mm × 75 mm
Sinônimo(s):
Sample tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
polystyrene tube
round bottom
descrição
RCF max - 4000
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 4,000 × g
graduations: no
embalagem
pack of 4000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114760
diâmetro × C
11.5 mm × 75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® universal sample tube is constructed from transparent polystyrene (PS), providing clear visibility for monitoring samples. Its versatile design makes it suitable for a wide range of laboratory applications, from sample collection to storage.
Características e benefícios
Excellent sample visibility
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR114760-4000EA | 4061831852165 |
BR114730-1000EA | 4061831852134 |