Key Documents
BR114740
BRAND® Sedimentation tube
conical bottom
Sinônimo(s):
Sedimentation tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiais
colorless tube
conical bottom
polystyrene tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 2000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114740
diâmetro × C
16 mm × 105 mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)