CLS9950215
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 15 mL
Sinônimo(s):
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
conical bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 3,000 × g
cap: no
graduations: no
without cap
embalagem
pack of 125
fabricante/nome comercial
Corning 99502-15
Parâmetros
3000 × g max. RCF
capacidade
15 mL
tubo de centrífuga C × D.E.
126 mm × 17 mm
cor
clear
conector
15-415 thread
adequação
suitable for (centrifugation)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)