CLS808215
Pyrex® centrifuge tubes, conical with screw cap
capacity 15 mL, with graduations
Sinônimo(s):
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 12
pack of 12
fabricante/nome comercial
Corning 8082-15
disponibilidade
not available in EU
D.E. × C
17 mm × 134 mm
diâmetro da tampa
15 mm
Rosca da tampa
15
capacidade
15 mL
cor
clear
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)