CLS9950210
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 10 mL
Sinônimo(s):
Disposable centrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
conical bottom
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
graduations: no
without cap
embalagem
case of 125 ea
pack of 125 ea
fabricante/nome comercial
Corning 99502-10
Parâmetros
3000 × g max. RCF
D.E. × C
16 mm × 114 mm
capacidade
10 mL
cor
clear
conector
15-415 thread
adequação
suitable for (centrifugation)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)