Documentos Principais
CLS806015
Pyrex® centrifuge tubes with beaded rim, ungraduated
capacity 15 mL
Sinônimo(s):
Corning® 8060
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
conical bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 12
pack of 2
fabricante/nome comercial
Corning 8060-15
disponibilidade
not available in EU
D.E. × C
17 mm × 120 mm
capacidade
15 mL
cor
clear
Descrição geral
Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks. Always use with correct sleeve or holder.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)