Z514934
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
Sinônimo(s):
45550-15
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Características
Holds 15 mL tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 45550-15
Kimble®
técnica(s)
centrifugation: suitable
Categorias relacionadas
Aplicação
15mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z514934-2EA | 4061832902159 |