Z514861
Kimax® high strength centrifuge tube
plain, capacity 15 mL
Sinônimo(s):
45500-15
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass Type 1
Características
RCF 13,100 × g
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Kimble®
D.E. × C
18 mm × 102 mm
capacidade
15 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tubes have been chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength than standard borosilicate centrifuge tubes. These tubes can be centrifuged up to 13,100 RCF when used with an accessory rubber adapter sleeve in a 50 mL rotor cavity. They can withstand temperatures up to 300°C. Always discard the rubber adapter if a tube has broken in it.
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z514861-6EA | 4061832902104 |