CLS810115
Pyrex® centrifuge tube with colored graduations, beaded rim
capacity 15 mL
Sinônimo(s):
Corning® 8101
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
conical bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 12
pack of 12
fabricante/nome comercial
Corning 8101-15
D.E. × C
17 mm × 120 mm
capacidade
15 mL
cor
clear
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tubes have sharp, colored enamel graduations and markings. Precision formed tips and uniform walls throughout for a high degree of accuracy and mechanical strength.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)